Documenti fondamentali
PHL89335
β-Pinene
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2(10)-Pinene, Nopinene, Pseudopinene, Terebenthene
Scegli un formato
100 MG
242,00 €
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
242,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[C@@H]21C(C(C2)C(=C)CC1)(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
WTARULDDTDQWMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis salvia valeriana
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
(−)-β-Pinene analytical standard
Supelco
80609
(−)-β-Pinene
(−)-α-Pinene analytical standard
Supelco
80599
(−)-α-Pinene
(+)-α-Pinene analytical standard
Supelco
80605
(+)-α-Pinene
Sabinene natural, 75%
Sigma-Aldrich
W530597
Sabinene
(+)-α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
P45680
(+)-α-Pinene
Mohit Kumar et al.
Journal of cosmetic dermatology, 20(2), 391-399 (2020-05-24)
Perfume is basically a cosmetic product applied to human body for an amusing scent or the feeling of freshness. A certain amount of perfume penetrates and remains attached to the protein of the skin when perfume is applied on the