Documenti fondamentali
PHL82342
Sabinene
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
100 MG
242,00 €
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
242,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
242,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C12CCC(=C)C1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h7,9H,3-6H2,1-2H3
NDVASEGYNIMXJL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
37 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Isomenthone phyproof® Reference Substance
PHL89328
Isomenthone
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene
α-Pinene primary reference standard
00040590
α-Pinene
α,β-Thujone technical, ~70% α-thujone basis, ~10% β-thujone basis
Sigma-Aldrich
89230
α,β-Thujone
Myrcene analytical standard
Supelco
64643
Myrcene