Documenti fondamentali
8.14893
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
for synthesis
Sinonimo/i:
α-Phellandrene, 5-Isopropyl-2-methyl-1,3-cyclohexadiene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
202-792-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Concentrazione
≥60.0% (GC)
P. ebollizione
175 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 47 °C
Densità
0.84 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[C@@H]1(CC=C(C=C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3/t10-/m1/s1
OGLDWXZKYODSOB-SNVBAGLBSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.835 - 0.850
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7