Documenti fondamentali
W285611
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
greener alternative
natural, ≥85%, FG
Sinonimo/i:
p-Mentha-1,5-diene, Menthadiene, 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene
Scegli un formato
W285611-SAMPLE-K
50,90 €
100 G
97,50 €
1 KG
674,00 €
5 KG
2.010,00 €
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W285611-SAMPLE-K
50,90 €
100 G
97,50 €
1 KG
674,00 €
5 KG
2.010,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero FEMA:
2856
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
1.006
NACRES:
NA.21
50,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥85%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
spicy; woody
Stringa SMILE
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
α-Phellandrene is monoterpene reported to be one of the aroma compounds of black (Piper nigrum) and white ‘‘Ashanti pepper′′ (Piper guineense).[1] It also occurs in the leaves of basil.[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
γ-Terpinene natural, 95%, FG
Sigma-Aldrich
W355901
γ-Terpinene
α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-Pinene
γ-Terpinene 97%
Sigma-Aldrich
223190
γ-Terpinene
Olivetol 95%
Sigma-Aldrich
152633
Olivetol
α-Terpinene analytical standard
Supelco
95652
α-Terpinene
γ-Terpinene ≥95.0% (GC)
Sigma-Aldrich
86478
γ-Terpinene
Myrcene analytical standard
Supelco
64643
Myrcene
Aroma compound analysis of Piper nigrum and Piper guineense essential oils from Cameroon using solid-phase microextraction?gas chromatography, solid-phase microextraction?gas chromatography?mass spectrometry and olfactometry.
Jirovetz L, et al.
Journal of Chromatography A, 976(1), 265-275 (2002)
Comparative essential oil composition of flowers, leavesand stems of basil (Ocimum basilicum L.) used as herb.
Chalchat J C & Ozcan MM.
Food Chemistry, 110(2), 501-503 (2008)
Joachim Morrens et al.
Neuron, 106(1), 142-153 (2020-02-07)
Dopamine neurons mediate the association of conditioned stimuli (CS) with reward (unconditioned stimuli, US) by signaling the discrepancy between predicted and actual reward during the US. Some theoretical models suggest that learning is also influenced by the salience or associability
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis