M100005
Myrcene
technical grade
Sinonimo/i:
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~7 mmHg ( 20 °C)
contiene
0.1% alpha-tocopherol
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.00109 g/L at 20 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis