245925
4-Pentenoic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Vinylpropionic acid, Allylacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−22.5 °C (lit.)
Densità
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter