Documenti fondamentali
W267104
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylphenol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-methylanisole, 2-Methoxy-p-cresol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, Creosol
Scegli un formato
W267104-SAMPLE-K
48,80 €
100 G
68,60 €
1 KG
377,00 €
10 KG
1.570,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W267104-SAMPLE-K
48,80 €
100 G
68,60 €
1 KG
377,00 €
10 KG
1.570,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero FEMA:
2671
Beilstein:
1862340
Numero CE:
N° CoE:
175
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.007
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Colore
colorless to light yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
221-222 °C (lit.)
Punto di fusione
5 °C (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
clove; leathery; spicy; smoky; sweet; vanilla
Stringa SMILE
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Methoxy-4-methylphenol is one of the main volatile aroma compounds identified in wood smoke[1] and oak-aged wines.[2]
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 1.0-1.25 ppm
Altre note
Natural occurrence: Coffee, gruyere cheese, pork, beer, rum, bourbon whiskey, malt, sherry, cocoa, tea, mushroom, bourbon vanilla, green mate and jasmine flowers.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Stir bar sorptive extraction for the determination of volatile compounds in oak-aged wines.
Marin J, et al.
Journal of Chromatography A, 1098(1), 1-6 (2005)
N Ogata et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 77(3), 359-366 (1992-09-01)
Wood creosote, a mixture of guaiacol, creosol, and other related phenolic compounds, suppresses the spontaneous longitudinal phasic contractions of an isolated rat ileal segment. Thirty-two phenolic compounds were screened for this activity to identify the active substances in wood creosote.
N Ogata et al.
Pharmacology, 51(3), 195-204 (1995-09-01)
Wood creosote, principally a mixture of non-, alkyl- and/or alkoxy-substituted phenolic compounds, was orally administered to adult male volunteers to determine its metabolites and pharmacokinetic parameters. After a 133-mg single dose, its major constituents (i.e. phenol 15 mg, guaiacol 32
Anthea L Fudge et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(1), 52-59 (2011-12-02)
In this study, the suitability of mid-infrared (MIR) spectroscopy, combined with principal component analysis (PCA) and linear discriminant analysis (LDA), was evaluated as a rapid analytical technique to identify smoke tainted wines. Control (i.e., unsmoked) and smoke-affected wines (260 in
Day-Shin Hsu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(10), 3121-3131 (2010-02-02)
An efficient and short entry to polyfunctionalized linear triquinanes from 2-methoxyphenols is described by utilizing the following chemistry. The Diels-Alder reactions of masked o-benzoquinones, derived from 2-methoxyphenols, with cyclopentadiene afford tricyclo[5.2.2.0(2,6)]undeca-4,10-dien-8-ones. Photochemical oxa-di-pi-methane (ODPM) rearrangements and 1,3-acyl shifts of the