Documenti
W310700
Sigma-Aldrich
Vanillina
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
4-idrossi-3-metossibenzaldeide, Aldeide vanillica
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero FEMA:
3107
Beilstein:
472792
Numero CE:
N° CoE:
107
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.018
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.60
FDA 21 CFR 182.90
Densità del vapore
5.3 (vs air)
Tensione di vapore
>0.01 mmHg ( 25 °C)
Descrizione
Agency/Method; meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder or crystals
P. eboll.
170 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: soluble(lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy; sweet; vanilla
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La vanillina è il composto aromatico e la fragranza più popolare al mondo′. La vanillina, un composto aromatico polare, è presente negli estratti naturali e negli aromi artificiali di vaniglia.
Applicazioni
  • La vanillina e l'alcol 4-idrossibenzilico promuovono la proliferazione cellulare e la differenziazione dei neuroblasti nel giro dentato dei topi attraverso l'aumento del fattore neurotrofico di derivazione cerebrale e della chinasi B legata alla tropomiosina. Lo studio ha esplorato il modo in cui la vanillina e l'alcol 4-idrossibenzilico promuovono la proliferazione cellulare e la differenziazione dei neuroblasti nei topi, evidenziando i loro potenziali effetti neurogenici (Cho et al., 2016).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Vanillina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1710006
Vanillina
Ethyl maltol ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W348708
Ethyl maltol
Ethyl vanillin analytical standard
Supelco
75042
Ethyl vanillin
Vanillic acid ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W398802
Vanillic acid
Nethaji J Gallage et al.
Molecular plant, 8(1), 40-57 (2015-01-13)
In recent years, biotechnology-derived production of flavors and fragrances has expanded rapidly. The world's most popular flavor, vanillin, is no exception. This review outlines the current state of biotechnology-based vanillin synthesis with the use of ferulic acid, eugenol, and glucose
Kriengsak Lirdprapamongkol et al.
In vivo (Athens, Greece), 24(4), 501-506 (2010-07-30)
Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) is a promising anticancer agent which selectively kills cancer cells with little effect on normal cells. However, TRAIL resistance is widely found in cancer cells. We have previously reported antimetatstatic and antiangiogenic effects of
Subhashini Selvaraju et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 51(14), 2957-2959 (2015-01-17)
An eumelanin-inspired core derived from the natural product, vanillin (vanilla bean extract) was utilized for the synthesis of eumelanin-inspired small molecules and polymer via Sonogashira cross coupling. The materials demonstrate that the methyl 4,7-dibromo-5,6-dimethoxy-N-methyl-1H-indole-2-carboxylate core can serve as a new
Determination of vanillin and related flavor compounds in natural vanilla extracts and vanilla-flavored foods by thin layer chromatography and automated multiple development.
Belay MT and Poole CF.
Chromatographia, 37(7-8), 365-373 (1993)
Chia-Lin Lee et al.
Journal of natural products, 72(9), 1568-1572 (2009-08-21)
Two new sesquiterpene coumarins, designated 5'-acetoxy-8'-hydroxyumbelliprenin (1) and 10'R-acetoxy-11'-hydroxyumbelliprenin (2), and a new diterpene, 15-hydroxy-6-en-dehydroabietic acid (3), along with 27 known compounds, were isolated from a CHCl(3)-soluble extract of Ferula assa-foetida through bioassay-guided fractionation. The structures of the new metabolites