Documenti fondamentali
W263508
Sigma-Aldrich
Linalool
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
Scegli un formato
W263508-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
68,40 €
9 KG
394,00 €
20 KG
858,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W263508-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
68,40 €
9 KG
394,00 €
20 KG
858,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero FEMA:
2635
Beilstein:
1721488
Numero CE:
N° CoE:
61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.013
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Tensione di vapore
0.17 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥97%
Composizione
contains EU 1223/2009 restricted linalool
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (60% ethanol)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
linalool
Organolettico
lemon; orange; floral; sweet
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Linalool is a monoterepene compound. It is the major component of many essential oils. Anti-inflammatory properties of (−) linalool, a naturally occurring enantiomer, has been studied.[1] It is also the major constituent of the basil and thyme essential oil. Linalool is reported to have a lemon like odor.[2]
Linalool or ((±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol is a reported fragrance ingredient.[3]
Applicazioni
Linalool has been used to study the blends of various flower aroma compounds as a floral attractant for the migratory moth velvetbean caterpillar (Anticarsia gemmatalis Hübner).[4]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Inhibitory effect of thyme and basil essential oils, carvacrol, thymol, estragol, linalool and p-cymene towards Shigella sonnei and S. flexneri.
Bagamboula CF, et al.
Food Microbiology, 21(1), 33-42 (2004)
Binary floral lure attractive to velvetbean caterpillar adults (Lepidoptera: Noctuidae).
Meagher RL and Landolt PJ.
Florida entomologist, 93(1), 73-79 (2010)
Transformations of monoterpenoids in aqueous acids: The reactions of linalool. geraniol, nerol and their acetates in aqueous citric acid.
Baxter RL ,et al.
Tetrahedron, 34(14), 2195-2199 (1978)
H M Schellinck et al.
Chemical senses, 26(6), 663-672 (2001-07-28)
The present paper describes a quick and efficient method for assessing olfactory discrimination learning in mice. In training mice received trials in which one odor (CS+) was paired with sugar and another odor (CS-) was paired with no sugar. When
L Re et al.
Pharmacological research, 42(2), 177-182 (2000-07-11)
Linalool is a monoterpene compound reported to be a major component of essential oils in various aromatic species. Several linalool-producing species are used in traditional medical systems. Among these is Aeolanthus suaveolens G. Dom (Labiatae) which is used as an
Domande
  1. Is this a standard? or is raw material?
    1 risposta
    1. This product is a food grade item that can be used as a raw material.