Documenti fondamentali
E12206
Sigma-Aldrich
2-Ethylanthraquinone
≥97%
Scegli un formato
100 G
45,10 €
45,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
45,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
45,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Punto di fusione
108-111 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood,spleen
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)