T73601
1,2,4-Trimethylbenzene
98%
Sinonimo/i:
Pseudocumene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Tensione di vapore
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
959 °F
Limite di esplosione
6.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. eboll.
168 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,3,5-Trimethylbenzoquinone via oxidation reaction with phthaloyl peroxide under solvent-free conditions.
- 1,2,4,5-Tetramethylbenzene (durene) by methylation using syngas in the presence of Cu and Zn-based bifunctional catalysts.
- 1,2,4-Oxadiazole derivatives via tandem reaction with nitroalkenes and nitriles in the presence of superacid CF3SO3H (TfOH).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.0 °C - closed cup