289922
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
97%
Sinonimo/i:
‘Trioctyl’ phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
2.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
215 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
338.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
170 °C