166391
1-Formylpyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
Pyrrolidine-1-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H9NO/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5H,1-4H2
AGRIQBHIKABLPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves