A89502
Anthraflavic acid
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2,6-Dihydroxyanthraquinone, Anthraflavine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>320 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2C(=O)c3cc(O)ccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H8O4/c15-7-1-3-9-11(5-7)14(18)10-4-2-8(16)6-12(10)13(9)17/h1-6,15-16H
APAJFZPFBHMFQR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3