A90004
Anthraquinone
97%
Sinonimo/i:
1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.16 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 190 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
powder
P. eboll.
379-381 °C (lit.)
Punto di fusione
284-286 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- In the synthesis of water-soluble anthraquinone derivatives such as 9,10-anthraquinone-2,6-disulfonic acid, disodium salt (AQ-2,6) and 9,10-anthraquinone-2-sulfonic acid, monosodium salt (AQ-2). These AQ derivatives are useful as redox catalysts for aeration in Becher process.
- As an indicator to determine the acid strength of poly(4-vinylpyridinium) hydrogen sulfate (P(4-VPH)HSO4) catalyst.
- As a pulping catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves