Documenti
PHL82729
Anthraquinone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Beilstein:
390030
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
7.16 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 190 °C)
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. eboll.
379-381 °C (lit.)
Punto di fusione
284-286 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)