Documenti fondamentali
160326
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(diethylamino)benzophenone
≥99%
Sinonimo/i:
4,4′-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4′-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, p ,p ′-Tetraethyldiaminobenzophenone, Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, Michler′s ethyl ketone
Scegli un formato
25 G
122,00 €
100 G
343,00 €
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
122,00 €
100 G
343,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(C2H5)2NC6H4]2CO
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.46
Beilstein:
2148611
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
Punto di fusione
89-92 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(C1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2)=O)C=C1)CC
InChI
1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • The effect of 4, 4′-bis (N, N-diethylamino) benzophenone on the degree of conversion in liquid photopolymer for dental 3D printing: Examines its use as a co-initiator in dental 3D printing materials (DH Lee et al., 2015).
  • Ketone Number and Substitution Effect of Benzophenone Derivatives on the Free Radical Photopolymerization: Compares its performance with other photoinitiators in polymerization (TL Huang, YC Chen, 2021).
  • Michler′s ethylketone as a novel negative-ion matrix for the enhancement of lipid MALDI tissue imaging: Uses 4,4′-bis(diethylamino)benzophenone in matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) for tissue imaging (Y Shi et al., 2022).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Thi Kim Hoang Trinh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(39), 9242-9252 (2019-04-26)
In the search of smarter routes to control the conditions of N-heterocyclic carbene (NHCs) formation, a two-component air-stable NHC photogenerating system is reported. It relies on the irradiation at 365 nm of a mixture of 2-isopropylthioxanthone (ITX) with 1,3-bis(mesityl)imidazoli(ni)um tetraphenylborate. The