Documenti fondamentali
911984
Sigma-Aldrich
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II)
Sinonimo/i:
(bpy)NiI2
Scegli un formato
500 MG
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
136,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8I2N2Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Ni]1([NH]2=C(C3=[NH]1C=CC=C3)C=CC=C2)(I)I
InChI
HXZGEUKJJFSILG-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
(2,2′-Bipyridine)diiodonickel(II) is a catalyst for the cross-electrophile coupling of vinyl halides and alkyl halides.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kirk W Shimkin et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(23), 7074-7078 (2018-05-26)
Nickel-catalyzed cross-electrophile couplings have recently emerged as highly effective and practical methods for the formation of C-C bonds. By merging this process with well-established π-π coupling chemistry, a new method for the synthesis of tetrasubstituted alkenes has been developed. The