Documenti fondamentali
907111
Sigma-Aldrich
2,6-bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel(II) bromide
Sinonimo/i:
(bpp)NiBr2
Scegli un formato
250 MG
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
127,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9Br2N5Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
[Ni+].[Br-].Br.[n]3(nccc3)c1nc(ccc1)[n]2nccc2
InChI
1S/C11H9N5.2BrH.Ni/c1-4-10(15-8-2-6-12-15)14-11(5-1)16-9-3-7-13-16;;;/h1-9H;2*1H;/q;;;+1/p-1
ZVPBBPDZLUQKSN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Precatalyst for alkyl-alkyl cross-coupling; reductive cross-coupling of styrenyl aziridines, dialkyl ether formation, reductive amination.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Christoph Heinz et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(6), 2292-2300 (2018-01-18)
This report describes a three-component, Ni-catalyzed reductive coupling that enables the convergent synthesis of tertiary benzhydryl amines, which are challenging to access by traditional reductive amination methodologies. The reaction makes use of iminium ions generated in situ from the condensation
Contenuto correlato
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.