Documenti fondamentali
903019
Sigma-Aldrich
[4,4′-Dimethyl-2,2′-bipyridine]nickel(II) dichloride hydrate
≥95%
Sinonimo/i:
(4,4′-dmbpy)NiCl2
Scegli un formato
500 MG
91,90 €
91,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
91,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12Cl2N2Ni · xH2O
Peso molecolare:
313.84 (anhydrous basis)
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
91,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
Ni-catalyst for cross-couplings of alpha-carbonyl pyridinium salts.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.