901742
Dimethyl[(1-pyrrolidinyl)phenyl]-amine nickel(II) chloride
≥95%
Sinonimo/i:
(PyrNMeNN)Ni-Cl, (SP-4-4)-Chloro[N1,N1-dimethyl-N2-[2-(1-pyrrolidinyl-κN)phenyl]-1,2-benzenediaminato-κN1,κN2]nickel, Second-generation Nickamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CN(C)C1=C(C=CC=C1)NC2=CC=CC=C2N3CCCC3.[Ni].Cl
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.