Documenti fondamentali
804398
Sigma-Aldrich
[(TMEDA)Ni(o-tolyl)Cl]
95%
Scegli un formato
100 MG
78,00 €
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
78,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23ClN2Ni
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C7H7.C6H16N2.ClH.Ni/c1-7-5-3-2-4-6-7;1-7(2)5-6-8(3)4;;/h2-5H,1H3;5-6H2,1-4H3;1H;/q;;;+1/p-1
NMLMESVZRUMFAE-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Effective precatalyst for a variety of nickel-catalyzed transformations, including Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig and other cyclizations and oxidative couplings.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jason D Shields et al.
Organic letters, 17(9), 2166-2169 (2015-04-18)
The synthesis and catalytic activity of [(TMEDA)Ni(o-tolyl)Cl], an air-stable, crystalline solid, is described. This complex is an effective precatalyst in a variety of nickel-catalyzed transformations. The lability of TMEDA allows a wide variety of ligands to be used, including mono-
Articoli
Palladium catalysts in transition metal-catalyzed coupling reactions offer diversity, accessibility, and robustness over nickel catalysts.
Contenuto correlato
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.