904937
2,6-Bis(N-pyrazolyl)pyridine nickel (II) dichloride
≥95% anhydrous basis
Sinonimo/i:
(bpp)NiCl2
Saggio
≥95% anhydrous basis
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
107.9-132.4 °C (Decomp)
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.