910058
2-(2-(Oct-7-yn-1-yloxy)ethoxy)acetic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG2-acid, Bifunctional linker
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Stato
(Viscous Liquid or Semi-solid or Paste or Solid)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Gruppo funzionale
alkyne
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(COCCOCCCCCCC#C)=O
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)