167398
tert-Butyl carbamate
98%
Sinonimo/i:
Boc-amide
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(N)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)