This product does not contain stabilizer.
639842
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
95%
Sinonimo/i:
1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxyethane, 1-Bromo-2-[1-[2-(methyloxy)ethyl]oxy]ethane, 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-(2′-Methoxyethoxy)ethyl bromide, 2-Bromoethyl 2-methoxyethyl ether, 7-Bromo-2,5-dioxaheptane
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
37-40 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densità
1.3600 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCOCCBr
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-5H2,1H3
HUXJXNSHCKHFIL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Ist dieses Produkt mit Na2CO3 stabilisiert?
1 risposta-