Documenti fondamentali
P50803
Sigma-Aldrich
Propargil alcol
99%
Sinonimo/i:
2-propin-1-olo
Scegli un formato
100 ML
25,00 €
250 ML
39,80 €
500 ML
70,70 €
1 L
81,60 €
25,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
25,00 €
250 ML
39,80 €
500 ML
70,70 €
1 L
81,60 €
About This Item
Formula condensata:
HC≡CCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.06
Beilstein:
506003
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
1.93 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11.6 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
114-115 °C (lit.)
Punto di fusione
−53 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC#C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
L′alcol propargilico è stato usato come materiale di avvio essenziale nella sintesi mediata dalla cicloisomerizzazione [4+2] di vari derivati ftalidici.[1]
Può essere usato anche per la sintesi:
  • di diverse furan-3-carbossammidi regioselettive per reazione con 3-osso ammidi impiegando Ag2CO3 come promotore.[2]
  • di β-ossopropil esteri per reazione con acidi carbossilici in presenza di un complesso (arene)(fosfina)rutenio(II) come catalizzatore.[3]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hua-Dong Xu et al.
Organic letters, 15(4), 840-843 (2013-01-30)
Cross-dimerization of terminal arylacetylenes and terminal propargylic alcohols/amides has been achieved in the presence of a rhodium catalyst. This method features high chemo- and regioselectivities rendering convenient and atom economical access to functionalized enynes.
A Stephen K Hashmi et al.
The Journal of organic chemistry, 77(17), 7761-7767 (2012-08-11)
The gold(I)-catalyzed oxidative rearrangement of propargyl alcohols provides an efficient and selective route to 1,3-diketones under mild conditions. Pyridine-N-oxides were used as external oxidants with, different from related substrates, no alkylidenecycloalkanones or oxetan-3-ones formed as side-products.
Jin Kyoon Park et al.
Organic letters, 14(18), 4790-4793 (2012-09-06)
The catalytic regioselective hydroboration of propargylic alcohols and ethers was investigated using NHC-CuCl. We observe that different NHC-CuCl complexes catalyze hydroborations of propargylic substrates with opposite regioselectivity. A 6-NHC-CuCl complex provides α-selectivity whereas β-selectivity is achieved using a 5-NHC-CuCl complex.
Lu Wang et al.
Organic letters, 14(23), 5848-5851 (2012-11-14)
A straightforward synthesis of fully substituted β-carbolines via Brønsted acid promoted cyclizations of α-indolyl propargylic alcohols with nitrones is described. The use of nitrones bearing alkenyl or electron-rich aryl groups as the R(4) substituent dramatically switches the reaction pathway to
Guangyan Zhang et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
The temperature responsive PEGylated polyaspartamide derivative, denoted as mPEG-PAAHP, was synthesized by the click reaction. FTIR and ¹H NMR were adopted to characterize and confirm the chemical structures of the obtained mPEG-PAAHPs. The temperature responsive behavior investigated by transmittance and
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf