Documenti fondamentali
672114
Sigma-Aldrich
Diisopropyl chlorophosphate
97%
Sinonimo/i:
Diisopropyl phosphorochloridate
Scegli un formato
5 G
276,00 €
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
276,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14ClO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
276,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (T)
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.417
Stringa SMILE
CC(C)OP(Cl)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14ClO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
GUFGWNUUDBGEGH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)