Documenti fondamentali
554669
Sigma-Aldrich
Triisopropyl phosphate
95%
Sinonimo/i:
NSC 46370, NSC 62275, Phosphoric acid triisopropyl ester
Scegli un formato
100 G
63,70 €
63,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
63,70 €
About This Item
Formula condensata:
PO(OCH(CH3)2)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
63,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4070 (lit.)
P. ebollizione
224 °C (lit.)
Densità
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphate
Stringa SMILE
CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
OXFUXNFMHFCELM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triisopropyl phosphate, an ester of secondary alcohol,[1] is a non-phosphorylating organophosphorus compound.[2] It is formed as a by-product during the synthesis of haloalkylphosphonates.[3] Triisopropyl phosphate can be prepared from isopropyl alcohol by reacting with phosphorus oxychloride.[4] It can also be obtained from triisopropyl phosphite.[5]
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
141.8 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
61 °C - closed cup - (own results)
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Efficient and `green?microwave-assisted synthesis of haloalkylphosphonates via the Michaelis?Arbuzov reaction.
Jansa P, et al.
Green Chemistry, 13(4), 882-888 (2011)
Reactions of Trialkyl Phosphates, Alkyl Acetates, and Tertiary Butyl Hypochlorite in the Friedel-Crafts Syntheses1.
Berman N and Lowy A.
Journal of the American Chemical Society, 60(11), 2596-2597 (1938)
Dealkylation and debenzylation of triesters of phosphoric acid. Phosphorylation of hydroxy and amino compounds.
Zervas L and Dilaris I.
Journal of the American Chemical Society, 77(20), 5354-5357 (1955)
Physicochemical characteristics and sorption capacities of heavy metal ions of activated carbons derived by activation with different alkyl phosphate triesters
Wang J, et al.
Applied Surface Science, 316, 443-450 (2014)
Carbonium ion formation in solvolysis of phosphate triesters.
Cox Jr JR and Newton MG.
The Journal of Organic Chemistry, 34(9), 2600-2605 (1969)