D206555
Diphenyl phosphoryl chloride
99%
Sinonimo/i:
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
10 mmHg ( 190 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.55 (lit.)
P. eboll.
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
Densità
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.