416665
tert-Butyl hydroperoxide solution
5.0-6.0 M in decane
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
5.0-6.0 M in decane
55.4-65.1% (Thiosulphate, titration)
Impurezze
<4% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.402
Densità
0.808 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions
catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary
oxidation of dibenzothiophenes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter