Documenti fondamentali
163937
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylphosphorodiamidic chloride
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Bis(dimethylamido)phosphoric chloride
Scegli un formato
10 G
49,77 €
50 G
166,00 €
49,77 €
Prezzo di listino71,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
49,77 €
50 G
166,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2N]2P(O)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.58
Beilstein:
471430
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,77 €
Prezzo di listino71,10 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
Densità
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphoramide
Stringa SMILE
CN(C)P(Cl)(=O)N(C)C
InChI
1S/C4H12ClN2OP/c1-6(2)9(5,8)7(3)4/h1-4H3
WYLQARGYFXBZMD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N,N′,N′-Tetramethylphosphorodiamidic chloride was used in the synthesis of (-)-allohedycaryol[1] and C2-symmetric binaphthyl phosphortriamide[2]. It was also used in total synthesis of neohedycaryol[3].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Adriaan J. Minnaard et al.
The Journal of organic chemistry, 62(8), 2344-2349 (1997-04-18)
The total synthesis of neohedycaryol (4), the C(9)-C(10) double bond regioisomer of the germacrane sesquiterpene hedycaryol, was accomplished in 10 steps from the known dione 6. A Marshall fragmentation of the intermediate mesylate 14 was used to prepare the trans,trans-cyclodeca-1,6-diene
A I Meyers et al.
Chirality, 9(5-6), 431-434 (1997-01-01)
By use of an asymmetric Ullmann coupling involving chiral naphthalene oxazolines 1, the title compounds were prepared in good yields and with high diastereoselectivity. Hydrolysis of the binaphthyl oxazolines 2 led to the di-aldehydes 5, which were transformed into the
Vladimir N. Zhabinskii et al.
The Journal of organic chemistry, 61(12), 4022-4027 (1996-06-14)
The enantiomer of (+)-allohedycaryol, a germacrane alcohol isolated from giant fennel (Ferula communis L.), has been synthesized, thereby elucidating the relative and absolute stereochemistry of the natural product. The synthesis of (-)-allohedycaryol started from (+)-alpha-cyperone (5) which was available in