Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 194,00 € 164,90 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 761,00 € 646,85 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥30 U/mg
Biological source:
fermentation/recombinant
164,90 €
Prezzo di listino194,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
fermentation/recombinant
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥30 U/mg
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmol diisopropyl fluorophosphate per minute at pH 8.1 and 22 °C
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source fermentation/recombinant | biological source - | biological source fungus (Candida rugosa) | biological source fungus (Rhizopus oryzae) |
| specific activity ≥30 U/mg | specific activity ≥0.2 U/mg | specific activity 15-25 U/mg | specific activity ≥30 U/mg |
| form lyophilized solid | form lyophilized | form lyophilized solid, powder (fine) | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?