Documenti fondamentali
GF16233836
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, black
Sinonimo/i:
IM301214
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Per informazioni sul prodotto GF16233836, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 162-338-36
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.025 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)