Documenti fondamentali
589276
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C,3,3-d2 sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Sodium α-ketobutyrate-4-13C,3,3-d2
Scegli un formato
100 MG
401,00 €
401,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
401,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH3CD2COCO2Na · xH2O
Peso molecolare:
127.08 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
401,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O.[Na+].[2H]C([2H])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1,2D2;;
PVLJVKQSCAHPPR-YHMBTLHJSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.