Documenti fondamentali
571334
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C)-butyric-4-13C acid sodium salt
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-13C),4-13C
Scegli un formato
100 MG
319,27 €
500 MG
164,60 €
1 G
1.710,00 €
319,27 €
Prezzo di listino387,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
319,27 €
500 MG
164,60 €
1 G
1.710,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH(13CH3)COCO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
319,27 €
Prezzo di listino387,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
227-230 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[Na+].[13CH3]C([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
WIQBZDCJCRFGKA-AWQJXPNKSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.