658057
L-Cysteine-13C3,15N
≥99 atom %, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid-13C3,15N, 13C and 15N Labeled L-cysteine
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
220 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][13C@]([15NH2])([13CH2]S)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
XUJNEKJLAYXESH-UVYXLFMMSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?