Documenti
756822
Sigma-Aldrich
Ossido di deuterio
filtered, 99.8 atom % D
Sinonimo/i:
Acqua deuterata, Acqua pesante, Acqua-d2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
20.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99.8 atom % D
Forma fisica
liquid
tecniche
HPLC: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
P. eboll.
101.4 °C (lit.)
Punto di fusione
3.8 °C (lit.)
Densità
1.107 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′ossido di deuterio (D2O) è noto anche come acqua pesante. È la forma deuterata dell′acqua, dato che entrambi i protoni in H2O sono stati sostituiti da altrettanti isotopi di deuterio.
Applicazioni
Il D2O può essere usato come solvente:      
  • NMR (Risonanza magnetica nucleare) ad alta risoluzione
  • FTIR (spettroscopia IR a trasformata di Fourier)
  • Studi NMR in ambito biologico
  • Studi di spettroscopia Raman visibile polarizzata
  • Espressione di proteine
In campi come quello farmaceutico, quello bioanalitico, quello biologico e in quello della chimica ambientale, il D2O è usato anche per preparare, tramite reazioni di scambio H-D, composti marcati con deuterio al fine studiare i meccanismi del metabolismo dei farmaci, quelli delle reazioni chimiche, la struttura delle biomolecole e la presenza di residui di pesticidi negli alimenti per mezzo degli adeguati metodi analitici.
Confezionamento
Questo prodotto è disponibile sfuso e può essere confezionato su richiesta. Per informazioni su prezzi, disponibilità e imballaggio, contattare il nostro Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
R Schweitzer-Stenner et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(39), 9628-9633 (2001-09-27)
We have measured the polarized visible Raman and FTIR spectra of trialanine and triglycine in D(2)O at acid, neutral, and alkaline pD. From the Raman spectra we obtained the isotropic and the anisotropic scattering. A self-consistent spectral analysis of the
Raphael Böhm et al.
Structure (London, England : 1993), 28(2), 206-214 (2019-12-22)
The voltage-dependent anion channel (VDAC) forms the primary diffusion pore of the outer mitochondrial membrane. In its apo form, VDAC adopts an open conformation with high conductance. States of lower conductance can be induced by ligand binding or the application
Sandra J Veen et al.
Physical review letters, 109(24), 248302-248302 (2013-02-02)
By using the critical Casimir force, we study the attractive strength dependent aggregation of colloids with and without gravity by means of near field scattering. Significant differences were seen between microgravity and ground experiments, both in the structure of the
Lars Holm et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 304(8), E895-E907 (2013-02-21)
A method to determine the rate of protein breakdown in individual proteins was developed and tested in rats and confirmed in humans, using administration of deuterium oxide and incorporation of the deuterium into alanine that was subsequently incorporated into body
Takhar Kasumov et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 304(9), H1201-H1214 (2013-03-05)
Traditional proteomics provides static assessment of protein content, but not synthetic rates. Recently, proteome dynamics with heavy water ((2)H2O) was introduced, where (2)H labels amino acids that are incorporated into proteins, and the synthesis rate of individual proteins is calculated
Contenuto correlato
La struttura delle proteine fornisce importanti informazioni che possono essere usate per dedurne la funzione. Lo studio della struttura proteica e la mappatura delle interazioni, dei livelli di espressione e della localizzazione delle proteine consente di identificare biomarcatori di stati patologici e potenziali bersagli di farmaci per trattamenti terapeutici.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.