607533
2-Ketobutyric acid-4-13C,3,3,4,4,4-d5 sodium salt hydrate
48-70 atom % D (13CD3), 97 atom % D (CD2), 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Sodium α-ketobutyrate-4-13C,3,3,4,4,4-d5
Scegli un formato
733,35 €
Prezzo di listino805,00 €Risparmia il 9%Scegli un formato
About This Item
733,35 €
Prezzo di listino805,00 €Risparmia il 9%Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
48-70 atom % D (13CD3)
97 atom % D (CD2)
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D3,2D2;;
PVLJVKQSCAHPPR-RWBNLZSCSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.