Documenti fondamentali
571342
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Sodium α-ketobutyrate-4-13C
Scegli un formato
250 MG
425,00 €
1 G
1.130,00 €
5 G
3.670,00 €
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
425,00 €
1 G
1.130,00 €
5 G
3.670,00 €
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH2COCO2Na · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.06 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O.[Na+].[13CH3]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1;;
PVLJVKQSCAHPPR-GOCMCNPZSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.