691887
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C, 3-d1
99 atom % 13C, 97 atom % D, 97% (CP)
Sinonimo/i:
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C,3-d sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,d4 sodium salt, 2-Ketoisovaleric-3(methyl-d3),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-13C,d4 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),4-13C,3-d sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
97 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
227-230 °C
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3D;
WIQBZDCJCRFGKA-KDMRDBLJSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.