Documenti fondamentali
901596
Sigma-Aldrich
Hydrazine solution
1.0 M in ethanol
Sinonimo/i:
Hydrazine, Nitrogen hydride
Scegli un formato
25 ML
79,80 €
100 ML
183,00 €
79,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
79,80 €
100 ML
183,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.05
Beilstein:
878137
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
79,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in ethanol
Indice di rifrazione
n/D 1.3666
Densità
0.7934 g/mL
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Hydrazine promotes the cation exchange reaction for fast doping Cu ions into ZnSe nanocrystals[1].
Applicazioni
Valuable building block provided in ethanol for convenient handling.
Hydrazine solution may be employed for the following studies:
  • As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution[2].
  • Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3[2].
  • As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC)[3].
  • As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles[4].
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M Vogel et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 366(8), 781-791 (2001-03-03)
Hydrazine reagents are a well-known group of derivatizing agents for the determination of aldehydes and ketones in liquid and gaseous samples. Within this article, the most important hydrazine reagents are critically summarized, and their major applications in different fields, including
Nilay Hazari
Chemical Society reviews, 39(11), 4044-4056 (2010-06-24)
One of the most challenging problems in small molecule activation is the development of a homogeneous catalyst for converting dinitrogen into ammonia at ambient temperatures and atmospheric pressure. A catalytic cycle based on molybdenum that converts dinitrogen into ammonia has
D P Elder et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 54(5), 900-910 (2010-12-15)
This is the latest of a series of reviews focused on the analysis of genotoxic impurities. This review summarises the analytical approaches reported in the literature relating to hydrazine, hydrazines, hydrazides and hydrazones. It is intended to provide guidance for
Min Yuan et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (31)(31), 6078-6088 (2010-05-08)
A combination of unique solvent properties of hydrazine enables the direct dissolution of a range of metal chalcogenides at ambient temperature, rendering this an extraordinarily simple and soft synthetic approach to prepare new metal chalcogenide-based materials. The extended metal chalcogenide
Weidong Qu et al.
Biosensors & bioelectronics, 42, 430-433 (2012-12-19)
Graphene-nickel nanoparticle hybrid was prepared by the one-step far infrared-assisted reduction of graphene oxide and nickel (II) ions using hydrazine. It was loaded on the surface of a magnetic electrode for electrochemical sensing. The feasibility and performance of the novel
Domande
  1. What is the percentage of 1 Molar hydrazine in ethanol
    1 risposta
    1. The molecular weight of Hydrazine is 32.05 g/mol. The percentage of a 1 M solution would be approximately 3.2% (w/v). The molarity of this solution is reported on a lot specific basis and may range from 0.95 - 1.10 M, percentages would be adjusted accordingly. See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/901596-BULKMKCS7723.pdf