176192
Complesso borano-tetraidrofurano
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Borano-THF (1:1), Complesso tetraidrofurano-triidroborano, Idruro di boro (BH3)-THF (1:1), Triidruro di boro-tetraidrofurano (soluzione)
About This Item
Prodotti consigliati
contiene
<0.005 M sodium borohydride as stabilizer
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.898 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?