309400
Hydrazine solution
35 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Hydrazine, Nitrogen hydride
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 25 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
35 wt. % in H2O
Densità
1.011 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
NN
InChI
[1S/H4N2/c1-2/h1-2H2]
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
[OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N]
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?