Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
151874
Sigma-Aldrich
Dimetilsolfossido-d6
99.9 atom % D
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.17
Beilstein:
1237248
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.11
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Applicazioni
  • Indagine sulla struttura spaziale dell'acido flufenamico in anidride carbonica supercritica come mezzo di reazione tramite 2D NOESY. Questa ricerca esplora le interazioni molecolari dell'acido flufenamico nella CO2 supercritica, evidenziando le tecniche analitiche che utilizzano il dimetilsolfossido-d₆ come solvente per migliorare le letture spettrali (Khodov et al., 2023).
  • Approccio Taguchi per l'ottimizzazione di un approccio 1H-NMR quantitativo verde per la caratterizzazione di Levetiracetam e Brivaracetam nei prodotti farmaceutici. Lo studio utilizza il dimetilsolfossido-d₆ in spettroscopia NMR per perfezionare i metodi analitici per la caratterizzazione dei prodotti farmaceutici, puntando alla sostenibilità ambientale (Mansour et al., 2022).
  • Barriere torsionali controintuitive controllate dal legame a idrogeno. Lo studio indaga la torsione molecolare influenzata dal legame a idrogeno, con l'impiego di dimetilsolfossido-d₆ per studiare gli effetti del solvente, contribuendo alla comprensione delle dinamiche molecolari in chimica analitica (Barbero et al., 2020).
  • Studio delle interazioni tra il DMSO e i liquidi ionici a base di chelati. Nello studio si esaminano le dinamiche di interazione tra dimetilsolfossido-d₆ e liquidi ionici, fornendo approfondimenti sulle interazioni solvente-soluto, critiche nelle metodologie analitiche (Chen et al., 2015).
  • Conformazione di un frammento ottapeptidico (2-9) di kaliocina-1 in DMSO-d6 mediante 1H NMR e dinamica molecolare vincolata. Questo studio utilizza il dimetilsolfossido-d₆ in NMR per delucidare le proprietà conformazionali di un peptide, favorendo la comprensione della struttura peptidica in condizioni analitiche (Sunilkumar et al., 2007).
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
A D Fortes et al.
Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials, 76(Pt 5), 733-748 (2020-10-06)
Neutron powder diffraction data have been collected from a series of flash-frozen aqueous solutions of dimethyl sulfoxide (DMSO) with concentrations between 25 and 66.7 mol% DMSO. These reveal the existence of three stoichiometric hydrates, which crystallize on warming between 175 and
Mika Henrikki Sipponen et al.
Nature communications, 9(1), 2300-2300 (2018-06-14)
Dehydration reactions proceed readily in water-filled biological cells. Development of biocatalysts that mimic such compartmentalized reactions has been cumbersome due to the lack of low-cost nanomaterials and associated technologies. Here we show that cationic lignin nanospheres function as activating anchors
Satish N Dighe et al.
ACS omega, 5(48), 30971-30979 (2020-12-17)
Cholinesterases (ChE) are well-known drug targets for the treatment of Alzheimer's disease (AD). In continuation of work to develop novel cholinesterase inhibitors, we utilized a structure-based scaffold repurposing approach and discovered six novel ChE inhibitors from our recently developed DNA
Luís Novo et al.
Molecular pharmaceutics, 12(1), 150-161 (2014-11-11)
The applicability of small interfering RNA (siRNA) in future therapies depends on the availability of safe and efficient carrier systems. Ideally, siRNA delivery requires a system that is stable in the circulation but upon specific uptake into target cells can
Papawee Suabjakyong et al.
PloS one, 10(3), e0122733-e0122733 (2015-03-27)
The basidiomycetous mushroom Phellinus igniarius (L.) Quel. has been used as traditional medicine in various Asian countries for many years. Although many reports exist on its anti-oxidative and anti-inflammatory activities and therapeutic effects against various diseases, our current knowledge of
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenuto correlato
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spettroscopia NMR consente di chiarire la struttura molecolare e la purezza di campioni in base all'interazione degli stati di spin di alcuni nuclei atomici con un forte campo magnetico.