377848
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
PyBOP®
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, 98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
154-156 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3ccccc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C18H28N6OP.F6P/c1-2-10-18-17(9-1)19-20-24(18)25-26(21-11-3-4-12-21,22-13-5-6-14-22)23-15-7-8-16-23;1-7(2,3,4,5)6/h1-2,9-10H,3-8,11-16H2;/q+1;-1
VIAFLMPQBHAMLI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?