12804
HBTU
≥98.0% (T), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(1H-benzotriazol-1-yl)uronium hexafluorophosphate, O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
HBTU, ≥98.0% (T)
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\On1nnc2ccccc12)=[N+](/C)C
InChI
1S/C11H16N5O.F6P/c1-14(2)11(15(3)4)17-16-10-8-6-5-7-9(10)12-13-16;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3