Documenti
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
[Ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H29F6N5O3P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352126
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
PyOxim, 98%
Saggio
≥97.5% (HPLC)
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Coupling Reactions
Impurezze
≤0.5% water
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3