Documenti fondamentali
366331
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenyl)tin
98%
Sinonimo/i:
Phenyltrimethylstannane, Phenyltrimethyltin, Trimethylmonophenyltin, Trimethylphenylstannane, Trimethylstannylbenzene
Scegli un formato
1 G
33,90 €
5 G
118,00 €
33,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
33,90 €
5 G
118,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5Sn(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
33,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Indice di rifrazione
n20/D 1.5357 (lit.)
P. ebollizione
88 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−51 °C (lit.)
Densità
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3CH3.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H3;
COHOGNZHAUOXPA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 50 Tin
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Haiyan Li et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(41), 14589-14597 (2014-09-30)
New electron-acceptor materials are long sought to overcome the small photovoltage, high-cost, poor photochemical stability, and other limitations of fullerene-based organic photovoltaics. However, all known nonfullerene acceptors have so far shown inferior photovoltaic properties compared to fullerene benchmark [6,6]-phenyl-C60-butyric acid