Documenti fondamentali
146498
Sigma-Aldrich
Trimethyltin chloride
Sinonimo/i:
Chlorotrimethylstannane
Scegli un formato
5 G
61,90 €
10 G
90,90 €
50 G
263,00 €
61,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
61,90 €
10 G
90,90 €
50 G
263,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SnCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.27
Beilstein:
3535111
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
61,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
crystals
Livello qualitativo
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Sn](C)(C)Cl
InChI
1S/3CH3.ClH.Sn/h3*1H3;1H;/q;;;;+1/p-1
KWTSZCJMWHGPOS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trimethyltin chloride is an organotin reagent widely used in transferring trimethylstannyl groups onto the substrates to synthesize various organostannanes. Trimethylstannyl compounds derived from this reagent, are extensively used in the palladium-catalyzed Stille coupling reactions.
Applicazioni
Trimethyltin chloride can be used as a precursor to synthesize trimethyltin hydride, cyanide, methoxide, azide, and lithium compounds.[1]
It can also be used as a reagent to prepare:
  • Organotrimethyltin derivatives by reacting with organocopper compounds via transmetalation reaction.[1]
  • Acetophenone by palladium-catalyzed coupling reaction with benzoyl chloride.[1]
  • Optically active propargyl trimethylstannane by treating with chiral allenyltitanium.[1]
  • Trimethylstannyl nucleophiles, which are applicable in the formation of Sn-C bonds via SN2 reactions, SRN1 reactions, and halogen-metal exchanges.[1]
  • Carbocycles by reacting with unactivated dienes or trienes via radical-mediated carbocyclization reaction in the presence of NaBH3CN and a catalytic amount of AIBN.[1]
Me3SnCl can also be used as a Lewis acid catalyst in asymmetric allylic alkylation reactions.[1]
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Chlorotrimethylstannane
Yoshinori Yamamoto, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2007)
Chlorotrimethylstannane.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Palladium-catalyzed coupling of tetraorganotin compounds with aryl and benzyl halides. Synthetic utility and mechanism.
Milstein D and Stille J K
Journal of the American Chemical Society, 101(17), 4992-4998 (1979)
Replacing alkoxy groups with alkylthienyl groups: a feasible approach to improve the properties of photovoltaic polymers.
Huo H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(41), 9697-9702 (2011)
Yu Xi et al.
Journal of pineal research, 67(3), e12596-e12596 (2019-07-25)
Trimethyltin chloride (TMT) is a potent neurotoxin that causes neuroinflammation and neuronal cell death. Melatonin is a well-known anti-inflammatory agent with significant neuroprotective activity. Male C57BL/6J mice were intraperitoneally injected with a single dose of melatonin (10 mg/kg) before exposure to TMT (2.8 mg/kg, ip). Thereafter, the mice received
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf